Kluczowe dokumenty
SAB2700185
Sigma-Aldrich
Anti-Gli1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AV235269, Gli1, Zfp-5, Zfp5
Wybierz wielkość
100 μL
2150,00 zł
2150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2150,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:500-1:3000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Gli1(14632)
Opis ogólny
Członek rodziny GLI-Kruppel Gli1 jest aktywatorem transkrypcyjnym, który jest częścią rodziny czynników transkrypcyjnych Gli. Jest celem sygnalizacji hedgehog.
Immunogen
Syntetyczny peptyd zawierający sekwencję odpowiadającą regionowi w obrębie aminokwasów 755 i 810 Gli1 zgodnie z NP_034426
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: WB: 1:500-1:3000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Gli1, członek rodziny GLI-Kruppel, może regulować transkrypcję określonych genów podczas normalnego rozwoju. Może również odgrywać rolę w tworzeniu osteoblastów, rozwoju czaszkowo-twarzowym i rozwoju cyfrowym, a także rozwoju ośrodkowego układu nerwowego i przewodu pokarmowego. Białko pośredniczy w sygnalizacji SHH, a tym samym w proliferacji i różnicowaniu komórek. Gli1 może być również zaangażowane w naprawę tkanek trzustki. Białko to pełni rolę ochronną podczas udaru, urazu niedokrwiennego i choroby Parkinsona.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
1XPBS, 20% glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,025% ProClin 300.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The transcription factor GLI1 modulates the inflammatory response during pancreatic tissue remodeling.
Mathew E
The Journal of Biological Chemistry (2014)
Gli1 haploinsufficiency leads to decreased bone mass with an uncoupling of bone metabolism in adult mice.
Kitaura Y
PLoS ONE (2014)
Anusha et al.
Cell death & disease, 12(3), 259-259 (2021-03-13)
Chronic myeloid leukemia (CML) patients with complex chromosomal translocations as well as non-compliant CML patients often demonstrate short-lived responses and poor outcomes on the current therapeutic regimes using Imatinib and its variants. It has been derived so far that leukemic
Gli1 activation and protection against hepatic encephalopathy is suppressed by circulating transforming growth factor ?1 in mice.
McMillin M
Journal of Hepatology (2014)
Fengjiao Liu et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 27(12), 1518-1530 (2021-09-05)
Medulloblastoma (MB) is a malignant pediatric brain tumor that arises in the cerebellar granular neurons. Sonic Hedgehog subtype of MB (SHH-MB) is one of the major subtypes of MB in the clinic. However, the molecular mechanisms underlying MB tumorigenesis are