Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GLI1(2735)
General description
Białko palca cynkowego GLI1 jest również nazywane onkogenem związanym z glejakiem i onkogenem GLI. GLI1 jest aktywatorem transkrypcyjnym, który reguluje określone geny podczas normalnego rozwoju. GLI1 pośredniczy również w sygnalizacji SHH (a zatem proliferacji i różnicowaniu komórek) i prawdopodobnie jest zaangażowany w rozwój czaszkowo-twarzowy, ośrodkowy układ nerwowy, przewód pokarmowy i rozwój cyfrowy. GLI1 ulega ekspresji w jądrach, mięśniówce macicy, jajowodzie i mózgu.
Zaobserwowano ~150 kDa. W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego GLI1.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło GL1 w komórkach A431, HEK293, HEPG2 i PC3.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło GLI1 w ludzkich tkankach móżdżku i wzgórza.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło GLI1 w tkance jądra szczura.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło GLI1 w ludzkich tkankach móżdżku i wzgórza.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło GLI1 w tkance jądra szczura.
Przeciwciało anty-GLI1 jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które jest skierowane przeciwko Gli1 i zostało przetestowane w Western Blotting i IHC (parafina).
Research Category
Apoptosis & Cancer
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in A549 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected GLI1 in 10 µg of A549 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected GLI1 in 10 µg of A549 cell lysate.
Other Notes
Zastępuje: MABC678
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Natalia Garcia et al.
Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.), 29(3), 781-790 (2021-10-14)
Uterine leiomyosarcoma (LMS) contributes to a significant proportion of uterine cancer deaths. It is a rare and high-risk gynecological cancer. LMS is challenging to the treatment due to the resistance of several therapies. The activation of the Hedgehog (HH) pathway
Effects of long-term exposure to MST-312 on lung cancer cells tumorigenesis: Role of SHH/GLI-1 axis.
Nicolas Jones Villarinho et al.
Cell biology international, 46(9), 1468-1479 (2022-07-12)
Replicative immortality is a key feature of cancer cells and it is maintained by the expression of telomerase, a promising target of novel therapies. Long-term telomerase inhibition can induce resistance, but the mechanisms underlying this process remain unclear. The Sonic
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABC217 | 04053252920646 |