Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1830,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
118 kDa
species reactivity
human, rabbit, horse
concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GLI1(2735)
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description IgG fraction of antiserum | description affinity isolated antibody | description clone 3C8, purified immunoglobulin | description IgG fraction of antiserum |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form IgG fraction of antiserum |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mol wt 118 kDa | mol wt - | mol wt antigen 38.94 kDa | mol wt 133 kDa |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?