Kluczowe dokumenty
SAB2501407
Sigma-Aldrich
Anti-GAL antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GALN, Anti-GLNN, Anti-GMAP, Anti-MGC40167, Galanin prepropeptide
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, bovine, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAL(51083)
Immunogen
Peptide with sequence HRSFSDKNGLTSK, from the internal region of the protein sequence according to NP_057057.2
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Meng-Lin Zhang et al.
Scientific reports, 7, 45930-45930 (2017-04-06)
The present study was performed to explore the role of galanin and galanin receptor 2 in nociceptive modulation in anterior cingulate cortex (ACC) of normal rats and rats with mononeuropathy. Intra-ACC injection of galanin induced significant increases in hindpaw withdrawal