Kluczowe dokumenty
SAB2501384
Sigma-Aldrich
Anti-CSF1R antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-C-FMS, Anti-CD115, Anti-CSFR, Anti-FIM2, Colony stimulating factor 1 receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
canine, rat, human, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSF1R(1436)
Opis ogólny
CSF1R (colony stimulating factor 1 receptor) lub FMS, działa jako receptor dla CSF1 i reguluje funkcjonowanie monocytów i makrofagów. Należy do rodziny białek płytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGF) i jest kinazą tyrozynową typu III (RTK). CSF1R składa się z pięciu domen podobnych do immunoglobulin (Ig), regionu transbłonowego, domeny błonowej i domeny wstawki kinazowej (KID) przecinającej domenę kinazową.
Immunogen
Peptyd o sekwencji KNIHLEKKYVR, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie z NP_005202.2
Działania biochem./fizjol.
CSF1R (receptor czynnika stymulującego tworzenie kolonii 1) i jego ligand CSF1 są związane ze złym rokowaniem u pacjentów z guzami litymi oraz u pacjentów z nowotworami żeńskiego układu rozrodczego. W rakach piersi, z obniżonym poziomem klaudyny, białko to reguluje przełączanie między stanem proliferacyjnym a inwazyjnym guza, działając za TGFβ (czynnik wzrostu guza β). Haploinsuficjencja tego receptora może prowadzić do zaburzeń funkcji mikrogleju, co może przyczyniać się do patogenezy dziedzicznej rozlanej leukoencefalopatii ze sferoidami (HDLS).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chromatin-associated CSF-1R binds to the promoter of proliferation-related genes in breast cancer cells.
Barbetti V
Oncogene (2014)
CSF1R mutations in hereditary diffuse leukoencephalopathy with spheroids are loss of function.
Pridans C
Scientific Reports (2013)
Autocrine CSF1R signaling mediates switching between invasion and proliferation downstream of TGF? in claudin-low breast tumor cells.
Patsialou A
Oncogene (2015)
Haploinsufficiency of CSF-1R and clinicopathologic characterization in patients with HDLS.
Konno T
Neurology (2014)