Kluczowe dokumenty
SAB2501188
Sigma-Aldrich
Anti-LRP4 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KIAA0816, Anti-LRP10, Anti-MEGF7, low density lipoprotein receptor-related protein 4
Wybierz wielkość
100 μG
2400,00 zł
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRP4(4038)
Opis ogólny
Białko 4 związane z receptorem lipoprotein o niskiej gęstości (LRP4) ulega ekspresji na powierzchni błon postsynaptycznych. Działa jako receptor dla agryny. Białko to należy do rodziny białek związanych z receptorem lipoprotein o niskiej gęstości (LRP). Gen LRP4 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 11p11.2.
Immunogen
Peptyd o sekwencji CSNPSYRTSTQEVK, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie z NP_002325.2.
Działania biochem./fizjol.
LRP4 (białko związane z receptorem lipoprotein o niskiej gęstości 4) jest wielofunkcyjnym białkiem, które kontroluje zewnątrzkomórkowe szlaki sygnałowe komórek, w tym sygnalizację Wnt β-kateniny. Jest ono bardzo istotne dla utrzymania gęstości mineralnej kości. LRP4 wiąże się z Dkk1 (dickkopf 1) i sklerostyną, kontrolując wzrost kości poprzez szlaki sygnałowe Wnt i białka morfogenetycznego kości (BMP). Z klinicznego punktu widzenia jest on bardzo ważny dla rozwoju osteoporozy. Mutacja w genie LRP4 powoduje autosomalne recesywne wrodzone zaburzenie, zespół Cenani-Lenz, charakteryzujący się wadami rozwojowymi kończyn i nerek.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej Tris z 0,02% azydkiem sodu i 0,5% albuminą surowicy bydlęcej.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lrp4, a novel receptor for Dickkopf 1 and sclerostin, is expressed by osteoblasts and regulates bone growth and turnover in vivo.
Hong Y C
PLoS ONE, 4(4) (2009)
LRP4 third β-propeller domain mutations cause novel congenital myasthenia by compromising agrin-mediated MuSK signaling in a position-specific manner.
Ohkawara B, et al.
Human Molecular Genetics, 23(7), 1856-1868 (2014)
Twenty bone mineral density loci identified by large-scale meta-analysis of genome-wide association studies.
Fernando R, et al.
Nature Genetics, 41(11), 1199-1206 (2009)
LRP4 mutations alter Wnt/beta-catenin signaling and cause limb and kidney malformations in Cenani-Lenz syndrome.
Yun Li
American Journal of Human Genetics, 86(86) (2010)