Kluczowe dokumenty
SAB2500627
Sigma-Aldrich
Anti-MEIS1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC43380, Anti-WUGSC:H_NH0444B04.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human, bovine
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MEIS1(4211)
Opis ogólny
Meis homeobox 1 (MEIS1) jest czynnikiem transkrypcyjnym. Ulega ekspresji w hematopoetycznych komórkach macierzystych, komórkach progenitorowych i dojrzałych megakariocytach. Białko posiada domeny wiążące białka, domenę wiążącą DNA homeobox i C-końcowe domeny aktywacji transkrypcji. Gen kodujący MEIS1 zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 2p15.
Immunogen
Peptide with sequence C-SEDITRSANLTDQ from the internal region of the protein sequence according to NP_002389.1.
Działania biochem./fizjol.
Meis homeobox 1 (MEIS1) odgrywa rolę w prawidłowym rozwoju, a także w rozwoju nowotworów. W modelach mysich białko to odgrywa rolę w odnowie komórek macierzystych. MEIS1 jest związany z ostrą białaczką szpikową.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
MEIS1 regulates early erythroid and megakaryocytic cell fate.
Zeddies S
Haematologica (2014)
Meis1 is critical to the maintenance of human acute myeloid leukemia cells independent of MLL rearrangements.
Liu J
Annals of Hematology (2017)
Predicting the molecular role of MEIS1 in esophageal squamous cell carcinoma.
Rad A
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine (2016)