Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB2500451
Sigma-Aldrich
Anti-GAPDH Antibody
goat polyclonal
Synonim(y):
Anti-G3PD, Anti-GAPD, Anti-Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, Anti-HGNC:4141, Anti-MGC88685
Wybierz wielkość
100 μG
2620,00 zł
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB374
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2620,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA
IF
IHC
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
11
metody:
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB374
Nazwa produktu
Anti-GAPDH (Internal) antibody produced in goat, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAPDH(2597)
Opis ogólny
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) localizes in the cytoplasm but can be translocated to the nucleus depending on cellular conditions. It is a tetramer containing identical chains. The gene encoding this protein is localized on human chromosome 12p13.
Immunogen
Peptide with sequence C-GVNHEKYDNSLK from the internal region of the protein sequence according to NP_002037.2.
Zastosowanie
Anti-GAPDH (Internal) antibody produced in goat has been used in Western blotting.
Działania biochem./fizjol.
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) catalyzes the reversible oxidative phosphorylation of glyceraldehyde-phosphate, which is a critical energy-yielding step in carbohydrate metabolism. It binds to several proteins including actin, tubulin, amyloid precursor, polyglutamine peptides, DRPLA (dentatorubral-pallidoluysian atrophy) and huntingtin. Phosphorylated GAPDH associates with cytoskeletal elements and controls microtubule dynamics in the early secretory pathway. GAPDH is also a component of the functional GAIT (interferon-γ-activated inhibitor of translation) mRNP (messenger ribonucleoprotein). GAPDH expression is dysregulated during melanoma progression.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
WT1 shRNA delivery using transferrin-conjugated PEG liposomes in an in vivo model of melanoma
Experimental and Therapeutic Medicine (2014)
Nuclear-translocated Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase Promotes Poly(ADP-ribose) Polymerase-1 Activation during Oxidative/Nitrosative Stress in Stroke.
The Journal of Biological Chemistry (2015)
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase is phosphorylated by protein kinase Ciota /lambda and plays a role in microtubule dynamics in the early secretory pathway.
Tisdale EJ
The Journal of Biological Chemistry (2002)
AIM2 Inflammasome Is Critical for Influenza-Induced Lung Injury and Mortality
Hongbo Zhang
Journal of Immunology (2017)
Mutant huntingtin: nuclear translocation and cytotoxicity mediated by GAPDH.
Bae BL
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2006)