SAB2500450
Anti-GAPDH Antibody
goat polyclonal
Synonim(y):
G3PD, GAPD, Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, HEL-S-162eP, HGNC:4141, MGC88685, aging-associated gene 9 protein, epididymis secretory sperm binding protein Li 162eP, peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH
Wybierz wielkość
2400,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2400,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-GAPDH, C-Terminal antibody produced in goat, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine, pig
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAPDH(2597)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Western Blot 0.01-0.5ug/uL
Immunohistochemistry 5 ug/mL
Immunofluorescence 5 ug/mL
Optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.
Anti-GAPDH, C-Terminal antibody produced in goat has been used in single cell western blot analysis.[1]
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)