Kluczowe dokumenty
SAB2109143
Sigma-Aldrich
Anti-SFRS2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
PR264, SC-35, SC35, SFRS2A, SRp30b
Wybierz wielkość
100 μL
1840,00 zł
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1840,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
25 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, guinea pig, mouse, zebrafish, canine, rat, human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SRSF2(6427)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem bogatej w serynę/argininę (SR) rodziny czynników splicingowych pre-mRNA, które stanowią część spliceosomu. Każdy z tych czynników zawiera motyw rozpoznawania RNA (RRM) do wiązania RNA i domenę RS do wiązania innych białek. Domena RS jest bogata w reszty serynowe i argininowe i ułatwia interakcję między różnymi czynnikami splicingowymi SR. Oprócz krytycznego znaczenia dla splicingu mRNA, wykazano również, że białka SR biorą udział w eksporcie mRNA z jądra i w translacji. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko i jeden niekodujący wariant transkryptu.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KSKSSSVSRSRSRSRSRSRSPPPVSKRESKSRSRSKSPPKSPEEEGAV
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)