Kluczowe dokumenty
SAB2109139
Sigma-Aldrich
Anti-FCRL5 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
BXMAS1, CD307, DKFZp667E2019, DKFZp667F216, FCRH5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
106 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCRL5(57396)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the immunoglobulin receptor superfamily and the Fc-receptor like family. This gene and several other Fc receptor-like gene members are clustered on the long arm of chromosome 1. The encoded protein is a single-pass type I membrane protein and contains 8 immunoglobulin-like C2-type domains. This gene is implicated in B cell development and lymphomagenesis. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human FCRL5
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: ALLLYCWLSRKAGRKPASDPARSPSDSDSQEPTYHNVPAWEELQPVYTNA
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)