Kluczowe dokumenty
SAB2109131
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
OI4
Wybierz wielkość
100 μL
1840,00 zł
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1840,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Anti-COL1A1 (C-terminal) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
137 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human, rabbit, canine, rat, horse, bovine, guinea pig, mouse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COL1A1(57396)
Opis ogólny
Gen ten koduje łańcuchy pro-alfa1 kolagenu typu I, którego potrójna helisa składa się z dwóch łańcuchów alfa1 i jednego łańcucha alfa2. Typ I jest kolagenem tworzącym fibryle, występującym w większości tkanek łącznych i obficie w kościach, rogówce, skórze właściwej i ścięgnach. Mutacje w tym genie są związane z niedoskonałością osteogenezy typu I-IV, zespołem Ehlersa-Danlosa typu VIIA, zespołem Ehlersa-Danlosa typu klasycznego, chorobą Caffeya i osteoporozą idiopatyczną. Wzajemne translokacje między chromosomami 17 i 22, gdzie zlokalizowany jest ten gen i gen dla płytkopochodnego czynnika wzrostu beta, są związane ze szczególnym rodzajem nowotworu skóry zwanym dermatofibrosarcoma protuberans, wynikającym z nieuregulowanej ekspresji czynnika wzrostu. Dla tego genu zidentyfikowano dwa transkrypty, wynikające z zastosowania alternatywnych sygnałów poliadenylacji.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego COL1A1
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PPGPPSAGFDFSFLPQPPQEKAHDGGRYYRADDANVVRDRDLEVDTTLKS
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)