Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB5700733
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
COL1A1, EDSC, OI1, OI2, OI3, OI4
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-COL1A1produkowane u królików,
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
138
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
2.67 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COL1A1(1277)
Opis ogólny
Gen ten koduje łańcuchy pro-alfa1 kolagenu typu I, którego potrójna helisa składa się z dwóch łańcuchów alfa1 i jednego łańcucha alfa2. Typ I jest kolagenem tworzącym fibryle, występującym w większości tkanek łącznych i obficie w kościach, rogówce, skórze właściwej i ścięgnach. Mutacje w tym genie są związane z niedoskonałością osteogenezy typu I-IV, zespołem Ehlersa-Danlosa typu VIIA, zespołem Ehlersa-Danlosa typu klasycznego, chorobą Caffeya i osteoporozą idiopatyczną. Wzajemne translokacje między chromosomami 17 i 22, gdzie zlokalizowany jest ten gen i gen dla płytkopochodnego czynnika wzrostu beta, są związane ze szczególnym rodzajem nowotworu skóry zwanym dermatofibrosarcoma protuberans, wynikającym z nieuregulowanej ekspresji czynnika wzrostu. Dla tego genu zidentyfikowano dwa transkrypty, wynikające z zastosowania alternatywnych sygnałów poliadenylacji.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 100-200 ludzkiego COL1A1 (NP_000079.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)