Kluczowe dokumenty
SAB2109098
Sigma-Aldrich
Anti-RPL10A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Csa-19, L10A, NEDD6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
25 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, canine, goat, zebrafish, rabbit, human, mouse, horse, guinea pig
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPL10A(57396)
Opis ogólny
Rybosomy, organelle katalizujące syntezę białek, składają się z małej podjednostki 40S i dużej podjednostki 60S. Razem te podjednostki składają się z 4 gatunków RNA i około 80 strukturalnie różnych białek. Gen ten koduje białko rybosomalne, które jest składnikiem podjednostki 60S. Białko należy do rodziny białek rybosomalnych L1P. Jest ono zlokalizowane w cytoplazmie. Ekspresja tego genu jest obniżana w grasicy przez cyklosporynę-A (CsA), lek immunosupresyjny. Badania na myszach wykazały, że ekspresja genu białka rybosomalnego L10a jest regulowana w dół w neuronalnych komórkach prekursorowych podczas rozwoju. Gen ten był wcześniej określany jako NEDD6 (neural precursor cell expressed, developmentally downregulated 6), ale został przemianowany na RPL10A (ribosomal protein 10a). Jak to jest typowe dla genów kodujących białka rybosomalne, istnieje wiele przetworzonych pseudogenów tego genu rozproszonych w genomie.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego RPL10A
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: YDAFLASESLIKQIPRILGPGLNKAGKFPSLLTHNENMVAKVDEVKSTIK
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)