Kluczowe dokumenty
Z740832
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class B, student grade
capacity 10 mL, subdivision, 0.20 mL, tol. 0.20 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper and base
Wybierz wielkość
6 EA
235,00 zł
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 EA
235,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
subdivision 0.20 mL
opakowanie
pkg of 6 ea
tol. measuring range
0.20 mL
pojemność
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cylindry miarowe z przezroczystego szkła borokrzemianowego ze zdejmowaną plastikową podstawą i plastikową osłoną chroniącą przed stłuczeniem. Dokładność klasy B. Podziałka "To Contain".
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)