Kluczowe dokumenty
SAB2109091
Sigma-Aldrich
Anti-GSPT2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ERF3B, FLJ10441, GST2, eRF3b
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
69 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
pig, horse, mouse, guinea pig, canine, rabbit, zebrafish, bovine, human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSPT2(57396)
Opis ogólny
GSPT2 is closely related to GSPT1, a GTP-binding protein that plays an essential role at the G1- to S-phase transition of the cell cycle in yeast and human cells. GSPT1 is a positive regulator of translational accuracy and, in a binary complex with eRF1, functions as a polypeptide chain release factor.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human GSPT2
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: GANIKEQSDFCPWYTGLPFIPYLDNLPNFNRSIDGPIRLPIVDKYKDMGT
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide