Kluczowe dokumenty
SAB2109051
Sigma-Aldrich
Anti-EPO antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
EP, MGC138142, MVCD2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
18 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse, bovine, rabbit, canine, rat, guinea pig, human, horse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPO(57396)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny EPO/TPO i koduje wydzielaną, glikozylowaną cytokinę składającą się z czterech wiązek alfa-helikalnych. Białko to znajduje się w osoczu i reguluje produkcję czerwonych krwinek poprzez promowanie różnicowania erytroidalnego i inicjowanie syntezy hemoglobiny. Białko to wykazuje również aktywność neuroprotekcyjną przeciwko różnym potencjalnym urazom mózgu i funkcje antyapoptotyczne w kilku typach tkanek.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiej EPO
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KEAISPPDAASAAPLRTITADTFRKLFRVYSNFLRGKLKLYTGEACRTGD
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)