Kluczowe dokumenty
SAB1410344
Sigma-Aldrich
Anti-EPO antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC138142
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 21.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPO(2056)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny EPO/TPO i koduje wydzielaną, glikozylowaną cytokinę składającą się z czterech wiązek alfa-helikalnych. Białko to znajduje się w osoczu i reguluje produkcję czerwonych krwinek poprzez promowanie różnicowania erytroidalnego i inicjowanie syntezy hemoglobiny. Białko to ma również działanie neuroprotekcyjne przeciwko różnym potencjalnym urazom mózgu i funkcje antyapoptotyczne w kilku typach tkanek. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
EPO (NP_000790.2, 1 a.a. ~ 193 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MGVHECPAWLWLLLLLSLPLGLPVLGAPPRLICDSRVLERYLLEAKEAENITTGCAEHCSLNENITVPDTKVNFYAWKRMEVGQQAVEVWQGLALLSEAVLRGQALLVNSSQPWEPLQLHVDKAVSGLRSLTTLLRALGAQKEAISPPDAASAAPLRTITADTFRKLFRVYSNFLRGKLYTGEACRTGDR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)