Kluczowe dokumenty
SAB2108954
Sigma-Aldrich
Anti-CH25H (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
C25H
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
32 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
zebrafish, rat, human, bovine, goat, guinea pig, mouse, horse, rabbit
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CH25H(57396)
Opis ogólny
Jest to bezintronowy gen, który bierze udział w metabolizmie cholesterolu i lipidów. Kodowane białko jest białkiem błonowym i zawiera skupiska reszt histydynowych niezbędnych do aktywności katalitycznej. W przeciwieństwie do większości innych hydroksylaz sterolowych, enzym ten jest członkiem małej rodziny enzymów, które wykorzystują kofaktory diironowe do katalizowania hydroksylacji hydrofobowych substratów.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na C-końcowy region ludzkiego CH25H
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VTLLGCHPLTTLTFHVVNIWLSVEDHSGYNFPWSTHRLVPFGWYGGVVHH
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)