SAB1403010
Monoclonal Anti-CH25H antibody produced in mouse
clone 1G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C25H
Wybierz wielkość
2220,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2220,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CH25H(9023)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja
WHLLHHKVPWLYRTFHKVHQNSSSFALATQYMSVWELFSLGFFDMMNVTLLGCHPLTTLTFHVNIWLSVEDHSGYNFPWSTHRLVPFGWYGGVHHDLHHSHFN
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)