Kluczowe dokumenty
SAB2108879
Sigma-Aldrich
Anti-EGFLAM (C-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μL
1970,00 zł
1970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1970,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
1970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
41 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rabbit, rat, guinea pig, canine, horse, mouse, bovine, human
stężenie
0.5 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EGFLAM(133584)
Opis ogólny
EGFLAM jest zaangażowany zarówno w tworzenie synapsy wstęgi fotoreceptora siatkówki, jak i fizjologiczne funkcje percepcji wzrokowej. Jest on niezbędny do prawidłowego przylegania dwubiegunowej końcówki dendrytycznej do synapsy wstążki fotoreceptora i promuje montaż macierzy i adhezję komórek.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na C-końcowy region ludzkiego EGFLAM
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: TTAKDGLLLWRGDSPMRPNSDFISLGLRDGALVFSYNLGSGVASIMVNGS
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)