Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2108753
Sigma-Aldrich
Anti-HIF1A
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- HIF1, Anti- HIF1-ALPHA, Anti- MOP1, Anti- PASD8, Anti-HIF-1alpha
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
93 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, horse, rat, rabbit, dog, mouse, guinea pig, human, goat
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_001530
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HIF1A(3091)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego HIF1A
Działania biochem./fizjol.
Czynnik indukowany niedotlenieniem-1 (HIF1) jest czynnikiem transkrypcyjnym występującym w komórkach ssaków hodowanych w warunkach obniżonego napięcia tlenowego, który odgrywa istotną rolę w komórkowych i ogólnoustrojowych reakcjach homeostatycznych na niedotlenienie. HIF1 jest heterodimerem składającym się z cząsteczki alfa s
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VKGCKSSEQNGMEQKTIILIPSDLACRLLGQSMDESGLPQLTSYDCEVNA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)