Kluczowe dokumenty
SAB1410970
Sigma-Aldrich
Anti-PLA2G1B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC119834, MGC119835, PLA2, PLA2A, PPLA2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 16.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLA2G1B(5319)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Fosfolipaza A2 (EC 3.1.1.4) katalizuje uwalnianie kwasów tłuszczowych z glicero-3-fosfocholin. Najbardziej znanymi odmianami są enzymy trawienne wydzielane jako zymogeny przez trzustkę ssaków. Opisano sekwencje trzustkowych enzymów PLA2 pochodzących od różnych ssaków. Jedną z uderzających cech tych enzymów jest ich bliska homologia do fosfolipaz jadu węży. Inne formy PLA2 zostały wyizolowane z mózgu, wątroby, płuc, śledziony, jelit, makrofagów, leukocytów, erytrocytów, wysięków zapalnych, chondrocytów i płytek krwi (Seilhamer et al., 1986 [PubMed 3028739]) .[dostarczone przez OMIM
Immunogen
PLA2G1B (NP_000919.1, 1 a.a. ~ 148 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MKLLVLAVLTVAAADSGISPRAVWQFRKMIKCVIPGSDPFLEYNNYGCYCGLGGSGTPVDELDKCCQTHDNCYDQAKKLDSCKFLLDNPYTHTYSYSCSGSAITCSSKNKECEAFICNCDRNAAICFSKAPYNKAHKNLDTKKYCQS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)