Kluczowe dokumenty
SAB2108691
Sigma-Aldrich
Anti-MYH10
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- MGC134914, Anti- NMMHC-IIB, Anti- NMMHCB, Anti-MGC134913
Wybierz wielkość
100 μL
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
229 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, mouse, human, rabbit, dog, guinea pig, horse, rat
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_005964
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYH10(4628)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego MYH10
Działania biochem./fizjol.
MYH10 jest komórkową miozyną, która wydaje się odgrywać rolę w cytokinezie, kształcie komórki i wyspecjalizowanych funkcjach, takich jak wydzielanie i zamykanie.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: WFPKATDKTFVEKLVQEQGSHSKFQKPRQLKDKADFCIIHYAGKVDYKAD
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)