Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB2108581
Sigma-Aldrich
Anti-SHH
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- HLP3, Anti- HPE3, Anti- SMMCI, Anti- TPT, Anti-HHG1
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
28 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, human, horse, mouse, rabbit, rat, dog
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_000193
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SHH(6469)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego SHH
Działania biochem./fizjol.
SHH jest białkiem, które odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu wczesnego zarodka. Zostało ono uznane za kluczowy sygnał indukcyjny w kształtowaniu brzusznej cewy nerwowej, przednio-tylnej osi kończyn i brzusznych somitów. Defekty tego białka lub jego szlaku sygnałowego są przyczyną holoprosencefalii (HPE). Uważa się również, że mutacje w tym genie lub w jego szlaku sygnałowym mogą być odpowiedzialne za zespół VACTERL, który charakteryzuje się wadami kręgów, atrezją odbytu, przetoką tchawiczo-przełykową z atrezją przełyku, dysplazją promieniową i nerkową, anomaliami serca i nieprawidłowościami kończyn. Gen ten, który ulega ekspresji tylko podczas embriogenezy, koduje białko, które odgrywa kluczową rolę w modelowaniu wczesnego zarodka. Został on uznany za kluczowy sygnał indukcyjny w kształtowaniu brzusznej cewy nerwowej, przednio-tylnej osi kończyn i brzusznych somitów. Spośród trzech ludzkich białek wykazujących sekwencyjne i funkcjonalne podobieństwo do białka jeża sonicznego Drosophila, to białko jest najbardziej podobne. Białko jest wytwarzane jako prekursor, który jest autokatalitycznie rozszczepiany; część N-końcowa jest rozpuszczalna i zawiera aktywność sygnalizacyjną, podczas gdy część C-końcowa jest zaangażowana w przetwarzanie prekursora. Co ważniejsze, produkt C-końcowy kowalencyjnie przyłącza cząsteczkę cholesterolu do produktu N-końcowego, ograniczając produkt N-końcowy do powierzchni komórki i zapobiegając jego swobodnej dyfuzji w rozwijającym się zarodku. Wady tego białka lub jego szlaku sygnałowego są przyczyną holoprosencefalii (HPE), zaburzenia, w którym rozwijające się przodomózgowie nie dzieli się prawidłowo na prawą i lewą półkulę. HPE objawia się deformacjami twarzy. Ponadto uważa się, że mutacje w tym genie lub w jego szlaku sygnałowym mogą być odpowiedzialne za zespół VACTERL, który charakteryzuje się wadami kręgów, atrezją odbytu, przetoką tchawiczo-przełykową z atrezją przełyku, dysplazją promieniową i nerkową, anomaliami serca i nieprawidłowościami kończyn.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RCLLLVLVSSLLVCSGLACGPGRGFGKRRHPKKLTPLAYKQFIPNVAEKT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sandy Azzi et al.
Frontiers in pharmacology, 6, 281-281 (2015-12-05)
Glioblastoma multiforme (GBM) constitutes the most common and the most aggressive type of human tumors affecting the central nervous system. Prognosis remains dark due to the inefficiency of current treatments and the rapid relapse. Paralleling other human tumors, GBM contains