Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2108461
Sigma-Aldrich
Anti-FOSL1
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- FRA, Anti- fra-1, Anti-FRA1
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
29 kDa
reaktywność gatunkowa
human, bovine, horse, mouse, dog, rat, guinea pig
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_005438
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOSL1(8061)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego FOSL1
Działania biochem./fizjol.
Rodzina genów Fos składa się z 4 członków: FOS, FOSB, FOSL1 i FOSL2. Geny te kodują białka suwaka leucynowego, które mogą dimeryzować z białkami z rodziny JUN, tworząc w ten sposób kompleks czynnika transkrypcyjnego AP-1. Białka FOS zostały uznane za regulatory proliferacji, różnicowania i transformacji komórek. Rodzina genów Fos składa się z 4 członków: FOS, FOSB, FOSL1 i FOSL2. Geny te kodują białka suwaka leucynowego, które mogą dimeryzować z białkami z rodziny JUN, tworząc w ten sposób kompleks czynnika transkrypcyjnego AP-1. Jako takie, białka FOS zostały uznane za regulatory proliferacji, różnicowania i transformacji komórek.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: TDFLQAETDKLEDEKSGLQREIEELQKQKERLELVLEAHRPICKIPEGAK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shanchun Guo et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 80(9), 270-270 (2023-08-29)
We previously reported that TRPM7 regulates glioma cells' stemness through STAT3. In addition, we demonstrated that FOSL1 is a response gene for TRPM7, and the FOSL1 gene serves as an oncogene to promote glioma proliferation and invasion. In the present