Merck
SAB4701086
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD36-APC antibody produced in mouse
clone TR9
Synonim(y):
GPIIIb, GPIV, Glycoprotein IIIb, Platelet glycoprotein 4, Platelet glycoprotein IV
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TR9, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
metody
flow cytometry: 10 μL
nr dostępu
NM_000072.3
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD36(948)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The antibody TR9 reacts with CD36 (GPIIIb), a 85 kDa integral membrane glycoprotein expressed on platelets, macrophages, endothelial cells, early erythroid cells and megakaryocytes. The antibody TR9 cross-blocks binding of FITC-labeled standard antibody OKM5. Anti-CD36 antibodies inhibit adhesive functions (e.g. adherence of infected erythrocytes to target cells).
Immunogen
Platelets
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2