Kluczowe dokumenty
SAB2108439
Sigma-Aldrich
Anti-TUBB6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
50kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, human, horse, bovine, pig, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUBB6(84617)
Opis ogólny
Tubulina β 6 klasy V (TUBB6) jest kodowana przez rodzinę wielu genów i znajduje się na ludzkim chromosomie 18p11.21.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego TUBB6
Działania biochem./fizjol.
Ekspresja tubuliny β 6 klasy V (TUBB6) jest skorelowana ze stabilnością mikrotubul. Ekspresja TUBB6 zmniejsza się w większości nowotworów. Mutacja w TUBB6 prowadzi do dysfunkcji krtani, obustronnego opadania powiek i wrodzonego niepostępującego porażenia twarzy. Zwiększona produkcja TUBB6 powoduje całkowite rozerwanie sieci mikrotubul i obniża piroptozę.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QLERINVYYNESSSQKYVPRAALVDLEPGTMDSVRSGPFGQLFRPDNFIF
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A cellular genome-wide association study reveals human variation in microtubule stability and a role in inflammatory cell death
Salinas,, et al.
Molecular Biology of the Cell, 25(1), 76-86 (2014)
A TUBB6 mutation is associated with autosomal dominant non-progressive congenital facial palsy, bilateral ptosis and velopharyngeal dysfunction
Fazeli, W, et al.
Human Molecular Genetics, 26(20), 4055-4066 (2017)
Disease-associated epigenetic changes in monozygotic twins discordant for schizophrenia and bipolar disorder
Dempster,, et al.
Human Molecular Genetics, 20(24), 4786-4796 (2011)
Tumoral and tissue-specific expression of the major human beta-tubulin isotypes.
Leandro-Garcia LJ
Cytoskeleton (Hoboken, N.J.), 67(4), 214-223 (2010)