Przejdź do
5.34363
Mimetyk CNTF, peptyd P6
Synonim(y):
Peptyd 6 epitopu rzęskowego czynnika neurotroficznego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
827,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C55H90N14O16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1203.39
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
827,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL, water: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Penetrujący mózg 11-merowy peptyd pochodzący z aktywnego regionu ludzkiego rzęskowego czynnika neurotroficznego (CTNF; aa 146-156), który ratuje indukowaną przez surowicę autystyczną śmierć komórek i stres oksydacyjny w hodowanych na myszach neuronach korowych w sposób zależny od dawki (5 nM do 1 µM). Wykazano również, że uchyla behawioralny fenotyp autystyczny w szczurzym modelu indukowanym surowicą autystyczną. Wywiera działanie neuroprotekcyjne modulując szlak CNTF/JAK/STAT i sygnalizację LIF oraz zwiększając ekspresję neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF). Poprawia uczenie się i pamięć zależne od hipokampa, zwiększa neurogenezę i plastyczność neuronów u normalnych dorosłych myszy. Wykazuje pożądany okres półtrwania w osoczu (6 godzin) i jest pozbawiony jakichkolwiek działań niepożądanych zwykle związanych z białkiem o pełnej długości. Potęguje neurogenezę u myszy AβPP Tg poprzez zwiększenie proliferacji komórek.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Ac-VGDGGLFEKKL-NH₂
Kazim, S., et al. 2015. Plos One.10, e0118627.
Rockenstein, E., et al. 2011. J. Alzheimer's Dis.27, 743,
Li, B., et al. 2010. FEBS Lett.584,3359.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)