Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego MASP2
Działania biochem./fizjol.
Masp2 jest proteazą surowicy, która odgrywa ważną rolę w aktywacji układu dopełniacza poprzez lektynę wiążącą mannozę. Po aktywacji przez autokatalityczne rozszczepienie rozszczepia C2 i C4, prowadząc do ich aktywacji i powstania konwertazy C3.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: YPQPYPKLSSCTYSIRLEDGFSVILDFVESFDVETHPEAQCPYDSLKIQT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.