Kluczowe dokumenty
SAB2103221
Sigma-Aldrich
Anti-ATP6V0D2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ATP6D2, Anti-FLJ38708, Anti-VMA6
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
40 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, guinea pig, dog, rabbit, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adenosine triphosphatase V0 (ATP6V0D2) is located on human chromosome 8q21. Atp6v0d2 is an isoform of vacuolar (H+) ATPase (v-ATPase) proton pump. ATP6V0D2 is expressed abundantly in mature osteoclasts.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ATP6V0D2
Działania biochem./fizjol.
Adenosine triphosphatase V0 (ATP6V0D2) helps in osteoclast maturation and bone formation. Insulin activates ATP6V0D2 through extracellular-signal-regulated kinase (ERK)1/2 pathway.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: MNVLAFNRQFHYGVFYAYVKLKEQEIRNIVWIAECISQRHRTKINSYIPI
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
v-ATPase V 0 subunit d2-deficient mice exhibit impaired osteoclast fusion and increased bone formation
Lee, Seou, et al.
Nature Medicine, 12(12), 1403-1403 (2006)
Insulin enhances RANKL-induced osteoclastogenesis via ERK1/2 activation and induction of NFATc1 and Atp6v0d2
Oh, Ju He, et al.
Cellular Signalling, 27(12), 2325-2331 (2015)
Integrated differential transcriptome maps of Acute Megakaryoblastic Leukemia (AMKL) in children with or without Down Syndrome (DS)
Pelleri,, et al.
BMC Medical Genomics, 7(1), 63-63 (2014)
Na Liu et al.
The Journal of clinical investigation, 129(2), 631-646 (2018-11-16)
Macrophages perform key functions in tissue homeostasis that are influenced by the local tissue environment. Within the tumor microenvironment, tumor-associated macrophages can be altered to acquire properties that enhance tumor growth. Here, we found that lactate, a metabolite found in
Weihao Zheng et al.
PLoS pathogens, 20(5), e1012205-e1012205 (2024-05-03)
Mycobacterium tuberculosis (Mtb) infects lung myeloid cells, but the specific Mtb-permissive cells and host mechanisms supporting Mtb persistence during chronic infection are incompletely characterized. We report that after the development of T cell responses, CD11clo monocyte-derived cells harbor more live