Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2040,00 zł |
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2040,00 zł
recombinant
expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
RM344, monoclonal, recombinant monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD3E(916)
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM344, purified immunoglobulin | description recombinant, expressed in proprietary host, clone SP162, affinity isolated antibody | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM345, purified immunoglobulin | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM313, purified immunoglobulin |
| clone RM344, monoclonal, recombinant monoclonal | clone SP162, monoclonal | clone RM345, monoclonal, recombinant monoclonal | clone RM313, monoclonal, recombinant monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information human ... CD3E(916) | Gene Information human ... CD3E(916) | Gene Information human ... CD4(920) | Gene Information human ... TNFRSF4(7293) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human | species reactivity human (tested) | species reactivity human | species reactivity human |
| isotype IgG | isotype IgG | isotype IgG | isotype IgG |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?