Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2108302
Sigma-Aldrich
Anti-HNF1A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
67kDa
reaktywność gatunkowa
human, dog, mouse, guinea pig, horse, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HNF1A(6927)
Opis ogólny
Czynnik jądrowy hepatocytów 1α (HNF1α) jest czynnikiem transkrypcyjnym należącym do rodziny czynników transkrypcyjnych wzbogaconych o wątrobę. Posiada N-końcową domenę dimeryzacji (aminokwasy 1-32), domenę wiążącą DNA POU-homeobox (aminokwasy 150-280) i C-końcową domenę transaktywacji (aminokwasy 281-631). HNF1A znajduje się na ludzkim chromosomie 12q24.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego HNF1A
Działania biochem./fizjol.
HNF1A jest wymagany do ekspresji kilku genów specyficznych dla wątroby. HNF1A wiąże się z odwróconym palindromem 5′-GTTAATNATTAAC-3′.
Czynnik jądrowy hepatocytów 1α (HNF1α) moduluje funkcje hepatocytów. Odgrywa ważną rolę w modulacji ekspresji genów i replikacji wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV). HNF1α bierze udział w metabolizmie lipidów, glukoneogenezie i deoksygenacji ksenobiotyków. Stymuluje ekspresję mRNA preS1 w celu indukcji produkcji LHB (duże białko powierzchniowe wirusa). Mutacje w czynniku jądrowym hepatocytów-1A (HNF1A) powodują cukrzycę typu 3 o początku w wieku dojrzałym (MODY3).
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: HAGQGGLIEEPTGDELPTKKGRRNRFKWGPASQQILFQAYERQKNPSKEE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
p. Q511L mutation of HNF1? in hepatocellular carcinoma suppresses the transcriptional activity and the anti-tumor effect of HNF1α.
Ding CH, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 495(1), 86-91 (2018)
The HNF1A mutant Ala180Val: Clinical challenges in determining causality of a rare HNF1A variant in familial diabetes.
Sagen JV, et al.
Diabetes Research and Clinical Practice, 133, 142-149 (2017)
Hepatocyte nuclear factor 1α downregulates HBV gene expression and replication by activating the NF-κB signaling pathway.
Lin J, et al.
PLoS ONE, 12(3), e0174017-e0174017 (2017)
Forty-three loci associated with plasma lipoprotein size, concentration, and cholesterol content in genome-wide analysis.
Chasman DI, et al.
PLoS Genetics, 5(11), e1000730-e1000730 (2009)