Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2108151
Sigma-Aldrich
Anti-HNF1B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-TCF-2, Anty-ADTKD3, Anty-CTF2, Anty-FJHN, Anty-HNF-1-beta, Anty-HNF-1B, Anty-HNF1beta, Anty-HNF2, Anty-HPC11, Anty-LF-B3, Anty-LFB3, Anty-MODY5, Anty-RCAD, Anty-T2D, Anty-VHNF1
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
61kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, human, horse, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HNF1B(6928)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego HNF1B
Działania biochem./fizjol.
HNF1B jest członkiem nadrodziny czynników transkrypcyjnych. Tworzy heterodimery z innym członkiem tej rodziny czynników transkrypcyjnych, HNF1A. Opisano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, jednak ważność biologiczna wszystkich tych wariantów musi zostać określona. Gen ten koduje członka nadrodziny czynników transkrypcyjnych. Kodowane białko tworzy heterodimery z innym członkiem tej rodziny czynników transkrypcyjnych, HNF1A. Opisano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, jednak biologiczna ważność wszystkich tych wariantów musi zostać określona. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, należy zapoznać się z rekordem Entrez Gene. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-473 DC340648.1 1-473 474-1994 BC017714.1 441-1961 1995-2544 AC091199.6 29528-30077 2545-2842 AI797324.1 1-298 c
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: NFGVKLETLPLSPGSGAEPDTKPVFHTLTNGHAKGRLSGDEGSEDGDDYD
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)