Kluczowe dokumenty
SAB2108001
Sigma-Aldrich
Anti-BDKRB2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
43kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BDKRB2(624)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego BDKRB2
Działania biochem./fizjol.
BDKRB2 jest receptorem dla bradykininy. Peptyd bradykininy o masie 9 aa wywołuje wiele reakcji, w tym rozszerzenie naczyń krwionośnych, obrzęk, skurcz mięśni gładkich i stymulację włókien bólowych. Receptor ten wiąże się z białkami G, które stymulują układ drugiego przekaźnika fosfatydyloinozytolu i wapnia. Gen ten koduje receptor dla bradykininy. Peptyd bradykininy o masie 9 aa wywołuje wiele reakcji, w tym rozszerzenie naczyń krwionośnych, obrzęk, skurcz mięśni gładkich i stymulację włókien bólowych. Receptor ten wiąże się z białkami G, które stymulują system drugiego przekaźnika fosfatydyloinozytolu i wapnia. Alternatywne kodony startowe skutkują dwiema izoformami białka.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MFSPWKISMFLSVREDSVPTTASFSADMLNVTLQGPTLNGTFAQSKCPQV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)