Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2107975
Sigma-Aldrich
Anti-SMN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
28kDa
reaktywność gatunkowa
dog, mouse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMN1(6606)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego SMN1
Działania biochem./fizjol.
SMN1 lokalizuje się zarówno w cytoplazmie, jak i w jądrze. W jądrze białko to lokalizuje się w ciałach subjądrowych zwanych perełkami, które znajdują się w pobliżu zwiniętych ciał zawierających wysokie stężenia małych rybonukleoprotein (snRNP). Białko to tworzy heteromeryczne kompleksy z białkami takimi jak SIP1 i GEMIN4, a także oddziałuje z kilkoma białkami, o których wiadomo, że biorą udział w biogenezie snRNP, takimi jak białko hnRNP U i małe białko wiążące nukleolarne RNA. Gen ten jest częścią odwróconej duplikacji 500 kb na chromosomie 5q13. Ten zduplikowany region zawiera co najmniej cztery geny i powtarzalne elementy, które sprawiają, że jest podatny na przegrupowania i delecje. Powtarzalność i złożoność sekwencji spowodowały również trudności w określeniu organizacji tego regionu genomu. Telomeryczne i centromeryczne kopie tego genu są niemal identyczne i kodują to samo białko. Jednak mutacje w tym genie, kopii telomerycznej, są związane z rdzeniowym zanikiem mięśni; mutacje w kopii centromerycznej nie prowadzą do choroby. Kopia centromerowa może być modyfikatorem choroby spowodowanej mutacją w kopii telomerowej. Krytyczną różnicą sekwencji między dwoma genami jest pojedynczy nukleotyd w eksonie 7, który jest uważany za wzmacniacz splotu eksonu. Uważa się, że zdarzenia konwersji genów mogą obejmować dwa geny, prowadząc do różnej liczby kopii każdego z nich. Białko kodowane przez ten gen lokalizuje się zarówno w cytoplazmie, jak i w jądrze. W jądrze białko lokalizuje się w ciałach subjądrowych zwanych klejnotami, które znajdują się w pobliżu ciał zwiniętych zawierających wysokie stężenia małych rybonukleoprotein (snRNP). Białko to tworzy heteromeryczne kompleksy z białkami takimi jak SIP1 i GEMIN4, a także oddziałuje z kilkoma białkami, o których wiadomo, że biorą udział w biogenezie snRNP, takimi jak białko hnRNP U i małe białko wiążące nukleolarne RNA. Gen ten produkuje dwa warianty transkryptu.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KAVASFKHALKNGDICETSGKPKTTPKRKPAKKNKSQKKNTAASLQQWKV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)