Kluczowe dokumenty
MABF580
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD44 (człowiek/mysz), APC, klon IM7
clone IM7, 0.2 mg/mL, from rat
Synonim(y):
CD44 antigen, Extracellular matrix receptor III, ECMR-III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, Lymphocyte antigen 24, Ly-24, Phagocytic glycoprotein 1, PGP-1, Phagocytic glycoprotein I, PGP-I, CD44
Wybierz wielkość
25 μG
663,00 zł
663,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μG
663,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
663,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
IM7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
stężenie
0.2 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD44(960)
mouse ... Cd44(12505)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało IM7 rozpoznaje CD44, wszechobecnie wyrażany receptor na powierzchni komórek, który jest ważny dla organizacji macierzy zewnątrzkomórkowej, adhezji i migracji komórka-komórka i komórka-matryca. CD44 może być wyrażany w wielu różnych izoformach (wariantach splicingu), od najbardziej typowej lub "standardowej" formy, znanej jako CD44s, do wariantów oznaczonych jako CD44v, np. CD44v1 lub CD44v6. Receptory te oddziałują z kilkoma ligandami, ale najczęściej wiążą się ze składnikiem macierzy zewnątrzkomórkowej hialuronianem, przez który pośredniczą w adhezji. Przeciwciało IM7 może być stosowane do wykrywania wszystkich izoform CD44, ponieważ rozpoznaje stałe epitopy w pobliżu zewnątrzkomórkowej domeny proksymalnej. (Xu et al, 2002, J. Leukoc. Biol. 72:1133-1141). Stwierdzono, że reaguje krzyżowo z wieloma gatunkami innymi niż człowiek, w tym z CD44 pawiana, szympansa, kynomolgusa, rezusa, konia, krowy, świni, psa i kota.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Zastosowanie
To szczurze przeciwciało monoklonalne anty-CD44 (człowiek/mysz), APC, klon IM7 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blot, IP, IHC i cytometrii przepływowej do wykrywania CD44.
Research Category
Inflammation & Immunology
Jakość
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg of this antibody detected CD44 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Postać fizyczna
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Keiji Kawatani et al.
Communications biology, 4(1), 730-730 (2021-06-16)
Astrocytes exert adverse effects on the brains of individuals with Down syndrome (DS). Although a neurogenic-to-gliogenic shift in the fate-specification step has been reported, the mechanisms and key regulators underlying the accelerated proliferation of astrocyte precursor cells (APCs) in DS