Kluczowe dokumenty
SAB2107879
Sigma-Aldrich
Anti-IRF3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
47kDa
reaktywność gatunkowa
dog, rat, human, bovine, sheep, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IRF3(3661)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego IRF3
Działania biochem./fizjol.
IRF3 to czynnik regulacyjny interferonu 3, członek rodziny regulacyjnych czynników transkrypcyjnych interferonu (IRF). IRF3 występuje w nieaktywnej formie cytoplazmatycznej, która po fosforylacji seryny/treoniny tworzy kompleks z CREBBP. Kompleks ten przemieszcza się do jądra i aktywuje transkrypcję interferonów alfa i beta, a także innych genów indukowanych interferonem.IRF3 koduje czynnik regulacyjny interferonu 3, członka rodziny regulacyjnych czynników transkrypcyjnych interferonu (IRF). IRF3 występuje w nieaktywnej formie cytoplazmatycznej, która po fosforylacji seryny/treoniny tworzy kompleks z CREBBP. Kompleks ten przemieszcza się do jądra i aktywuje transkrypcję interferonów alfa i beta, a także innych genów indukowanych przez interferon.IRF3 koduje czynnik regulacyjny interferonu 3, członka rodziny regulacyjnych czynników transkrypcyjnych interferonu (IRF). IRF3 występuje w nieaktywnej formie cytoplazmatycznej, która po fosforylacji seryny/treoniny tworzy kompleks z CREBBP. Kompleks ten przemieszcza się do jądra i aktywuje transkrypcję interferonów alfa i beta, a także innych genów indukowanych przez interferony.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SWPQDQPWTKRLVMVKVPTCLRALVEMARVGGASSLENTVDLHISNSHP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)