Kluczowe dokumenty
SAB2107342
Sigma-Aldrich
Anti-ITGB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
86 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, sheep, human, bovine, goat, rat, dog, horse, mouse, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ITGB1(3688)
mouse ... Itgb1(16412)
Immunogen
Immunogen dla przeciwciała anty-ITGB1: syntetyczny peptyd skierowany w stronę C-końca ludzkiego ITGB1
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PDIIPIVAGVVAGIVLIGLALLLIWKLLMIIHDRREFAKFEKEKMNAKWD
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wen Zhang et al.
World journal of gastroenterology, 20(23), 7442-7451 (2014-06-27)
To explore the protective effect of bone marrow mesenchymal stem cells (BM MSCs) in the small intestinal mucosal barrier following heterotopic intestinal transplantation (HIT) in a rat model. BM MSCs were isolated from male Lewis rats by density gradient centrifugation
Lauren M Rota et al.
Cancer research, 74(19), 5668-5679 (2014-08-06)
Triple-negative breast cancer (TNBC) is an aggressive disease subtype that, unlike other subtypes, lacks an effective targeted therapy. Inhibitors of the insulin-like growth factor receptor (IGF1R) have been considered for use in treating TNBC. Here, we provide genetic evidence that
J-H Lee et al.
Transplantation proceedings, 46(5), 1633-1637 (2014-06-18)
Liver transplantation is severely limited by donor shortage although it is the only effective treatment for end-stage liver disease. So the best alternative is hepatocyte transplantation. For obtaining human hepatocytes, some stem cells originating from extrahepatic or intraheptic tissues have