Kluczowe dokumenty
SAB2105672
Sigma-Aldrich
Anti-DCC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CRC18, Anti-CRCR1
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
158 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, mouse, rabbit, rat, human, guinea pig, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... DCC(1630)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego DCC
Działania biochem./fizjol.
Gen ten koduje receptor netryny 1. Transbłonowe białko jest członkiem nadrodziny immunoglobulin cząsteczek adhezji komórkowej i pośredniczy w prowadzeniu aksonów neuronalnych stożków wzrostu w kierunku źródeł ligandu netryny 1. Cytoplazmatyczny ogon oddziałuje z kinazami tyrozynowymi Src i ogniskową kinazą adhezyjną (FAK, znaną również jako PTK2), pośrednicząc w przyciąganiu aksonów. Białko częściowo lokalizuje się w tratwach lipidowych i indukuje apoptozę przy braku ligandu. Białko funkcjonuje jako supresor nowotworu i jest często zmutowane lub regulowane w dół w raku jelita grubego i raku przełyku.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PIGQMHPPHGSVTPQKNSNLLVIIVVTVGVITVLVVIVAVICTRRSSAQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alanna Grant et al.
Neuroscience letters, 575, 58-62 (2014-05-28)
A core feature in the pathophysiology of schizophrenia is abnormal development and function of mesocorticolimbic dopamine (DA) circuitry. We have previously shown that variations in the function of the netrin-1 receptor, deleted in colorectal cancer (DCC), result in changes to
Isabelle Brunet et al.
The Journal of clinical investigation, 124(7), 3230-3240 (2014-06-18)
Autonomic sympathetic nerves innervate peripheral resistance arteries, thereby regulating vascular tone and controlling blood supply to organs. Despite the fundamental importance of blood flow control, how sympathetic arterial innervation develops remains largely unknown. Here, we identified the axon guidance cue