Merck
SAB2105540
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CTP, Anti-SLC20A3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
34 kDa
reaktywność gatunkowa
human, bovine, dog, horse, guinea pig, yeast, rat, mouse, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC25A1(6576)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SLC25A1
Działania biochem./fizjol.
The mitochondrial tricarboxylate transporter (also called citrate transport protein, or CTP) is responsible for the movement of citrate across the mitochondrial inner membrane (summarized by Kaplan et al., 1993 [PubMed 8514800]).
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: NKPMNPLITGVFGAIAGAASVFGNTPLDVIKTRMQGLEAHKYRNTWDCGL
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3