Kluczowe dokumenty
SAB2104172
Sigma-Aldrich
Anti-Myelin Basic Protein Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-MGC99675
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-MBP antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
33 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MBP(4155)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego MBP
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: FGGDRGAPKRGSGKDSHHPARTAHYGSLPQKSHGRTQDENPVHFFKNIV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhengxi Sun et al.
Plant biotechnology journal, 17(1), 50-62 (2018-05-08)
The optimization of plant architecture in order to breed high-yielding soya bean cultivars is a goal of researchers. Tall plants bearing many long branches are desired, but only modest success in reaching these goals has been achieved. MicroRNA156 (miR156)-SQUAMOSA PROMOTER
Jinxia Hu et al.
FEBS letters, 588(23), 4348-4356 (2014-12-03)
FRMD5 is a novel FERM domain-containing protein depicted in tumor progression. However, the mechanisms underlying FRMD5 inhibition of cell migration is largely unknown. Here, we show that FRMD5 regulates cell migration by interacting with integrin β5 cytoplasmic tail and ROCK1