Kluczowe dokumenty
SAB2102232
Sigma-Aldrich
Anti-SMAD4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DPC4, Anti-JIP, Anti-MADH4, Anti-SMAD family member 4
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
60 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, bovine, sheep, guinea pig, dog, mouse, human, rat, rabbit, goat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMAD4(4089)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego SMAD4
Działania biochem./fizjol.
SMAD4 jest jednym z członków rodziny Smad, które są niezbędnymi wewnątrzkomórkowymi składnikami sygnalizacyjnymi nadrodziny transformującego czynnika wzrostu beta (TGF-beta). Smad2 i Smad3 są strukturalnie bardzo podobne i pośredniczą w przekazywaniu sygnałów TGF-beta. Smad4 jest odległy
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MDNMSITNTPTSNDACLSIVHSLMCHRQGGESETFAKRAIESLVKKLKEK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)