Kluczowe dokumenty
SAB2101921
Sigma-Aldrich
Anti-PYGB (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC9213, Anti-Phosphorylase, glycogen; brain
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
97 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PYGB(5834)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego PYGB
Działania biochem./fizjol.
PYGB jest fosforylazą glikogenu występującą głównie w mózgu. Tworzy homodimery, które mogą łączyć się w homotetramery, enzymatycznie aktywną formę fosforylazy glikogenu. Aktywność tego enzymu jest regulowana pozytywnie przez AMP i negatywnie przez ATP, ADP i glukozo-6-fosforan. Enzym ten katalizuje decydujący o szybkości etap degradacji glikogenu. Białko kodowane przez ten gen jest fosforylazą glikogenu występującą głównie w mózgu. Kodowane białko tworzy homodimery, które mogą łączyć się w homotetramery, enzymatycznie aktywną formę fosforylazy glikogenu. Aktywność tego enzymu jest regulowana pozytywnie przez AMP i negatywnie przez ATP, ADP i glukozo-6-fosforan. Enzym ten katalizuje etap decydujący o szybkości degradacji glikogenu. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ADDWLRYGNPWEKARPEYMLPVHFYGRVEHTPDGVKWLDTQVVLAMPYDT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)