Merck
GF92436026
Alumina
powder, 45 mean particle size (micron), weight 100 g, purity 99.9%
Synonim(y):
AL606010
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 924-360-26
masa
100 g
średnia wielkość cząstek
45 (micron)
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com