Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1D4, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
1D4, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APOL1(8542)
General description
Apolipoproteina L1/Apolipoproteina L-1 (ApoL-1) lub alternatywnie Apolipoproteina L (Apo-L/ApoL) jest białkiem kodowanym przez gen APOL1 u ludzi. Apolipoproteina L1 jest jednym z głównych nośników cholesterolu we krwi. Odgrywa rolę w transporcie cholesterolu z komórek obwodowych do wątroby. Jest to wydzielane białko ulegające ekspresji w wątrobie, trzustce, płucach, prostacie, łożysku i śledzionie. Apolipoproteina L1 jest częścią kompleksu HDL (lipoproteiny o wysokiej gęstości), a apolipoproteina L1 pełni zarówno funkcje zewnątrz-, jak i wewnątrzkomórkowe, kluczowe dla obrony gospodarza i komórkowych mechanizmów homeostatycznych. Zmiany w funkcji apolipoproteiny L1 spowodowane czynnikami genetycznymi, środowiskowymi i stylem życia są związane ze śpiączką afrykańską, miażdżycą, zaburzeniami lipidowymi, otyłością, schizofrenią, rakiem i przewlekłą chorobą nerek (CKD), ale wiele z jej funkcji biologicznych pozostaje nieznanych. Co ciekawe, apolipoproteina L1 ma zdolność zabijania krążących we krwi trypanosomów. Trypanosomy wywołują poważną chorobę zwaną śpiączką, ale u osób, które mają określone warianty splicingu apolipoproteiny L1, nie występuje śpiączka, jednak warianty te są związane ze zwiększoną szansą na chorobę nerek jako kompromis. Apolipoproteina L1 wydaje się być ważna w autofagii, a nawet jako środek zapobiegający nowotworom. Ostatnie badania pokazują, że zwiększone wewnątrzkomórkowe poziomy apolipoproteiny L1 mogą indukować autofagię i związaną z autofagią śmierć komórek, ale apolipoproteina L1 może chronić komórki nerek przed rakiem nerkowokomórkowym.
~44 kDa obserwowane
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego APOL1 wyrażony w E. Coli.
Application
Wykryj apolipoproteinę za pomocą tego mysiego przeciwciała monoklonalnego, przeciwciała anty-APOL1 i klonu 1D4 zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Analysis Note
Kontrola
Lizat ludzkiego osocza
Lizat ludzkiego osocza
Evaluated by Western Blotting in human plasma.
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected APOL1 in human plasma.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected APOL1 in human plasma.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c