Kluczowe dokumenty
SAB2101267
Sigma-Aldrich
Anti-KIRREL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ10845, Anti-Kin of IRRE like (Drosophila), Anti-MGC129542, Anti-MGC129543, Anti-NEPH1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
84 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, dog, bovine, rabbit, rat, human, horse, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... KIRREL(55243)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego KIRREL
Działania biochem./fizjol.
KIRREL (NEPH1) jest członkiem rodziny białek podobnych do nefryny, która obejmuje NEPH2 i NEPH3. Domeny cytoplazmatyczne tych białek oddziałują z C-końcem podocyny (NPHS2), a geny ulegają ekspresji w podocytach nerek, komórkach zaangażowanych w zapewnienie ultrafiltracji selektywnej pod względem wielkości i ładunku. NEPH1 jest członkiem rodziny białek podobnych do nefryny, która obejmuje NEPH2 (MIM 607761) i NEPH3 (MIM 607762). Domeny cytoplazmatyczne tych białek oddziałują z C-końcem podocyny (NPHS2; MIM 604766), a geny ulegają ekspresji w podocytach nerek, komórkach zaangażowanych w zapewnienie ultrafiltracji selektywnej pod względem wielkości i ładunku (Sellin i in., 2003 [PubMed 12424224]).[dostarczone przez OMIM]. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-337 AY302131.1 1-337 338-3211 BC109193.1 1-2874 3212-3609 AK001707.1 1904-2301 3610-3628 BC082969.1 2273-2291
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: FLEVGTLERYTVERTNSGSGVLSTLTINNVMEADFQTHYNCTAWNSFGPG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)