Kluczowe dokumenty
SAB1411654
Sigma-Aldrich
Anti-CD86 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD86(942)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko błonowe typu I, które należy do nadrodziny immunoglobulin. Białko to ulega ekspresji przez komórki prezentujące antygen i jest ligandem dla dwóch białek na powierzchni komórek T, antygenu CD28 i cytotoksycznego białka 4 związanego z limfocytami T. Wiązanie tego białka z antygenem CD28 jest sygnałem kostymulującym do aktywacji limfocytów T. Wiązanie tego białka z cytotoksycznym białkiem 4 związanym z limfocytami T jest negatywnie regulowane. Wiązanie tego białka z cytotoksycznym białkiem 4 związanym z limfocytami T negatywnie reguluje aktywację komórek T i zmniejsza odpowiedź immunologiczną. Alternatywny splicing skutkuje dwoma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. Opisano dodatkowe warianty transkryptu, ale ich sekwencje pełnej długości nie zostały określone. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CD86 (AAH40261.1, 1 a.a. ~ 329 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MDPQCTMGLSNILFVMAFLLSGAAPLKIQAYFNETADLPCQFANSQNQSLSELVVFWQDQENLVLNEVYLGKEKFDSVHSKYMGRTSFDSDSWTLRLHNLQIKDKGLYQCIIHHKKPTGMIRIHQMNSELSVLANFSQPEIVPISNITENVYINLTCSSIHGYPEPKKMSVLLRTKNSTIEYDGIMQKSQDNVTELYDVSISLSVSFPDVTSNMTIFCILETDKTRLLSSPFSIELEDPQPPPDHIPWITAVLPTVIICVMVFCLILWKWKKKKRPRNSYKCGTNTMEREESEQTKKREKIHIPERSDETQRVFKSSKTSSCDKSDTCF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)