Kluczowe dokumenty
SAB2101225
Sigma-Aldrich
Anti-KCNK9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-K2p9.1, Anti-KT3.2, Anti-MGC138268, Anti-MGC138270, Anti-Potassium channel, subfamily K, member 9
Wybierz wielkość
100 μL
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1820,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
42 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, horse, rabbit, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNK9(51305)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego KCNK9
Działania biochem./fizjol.
KCNK9 jest jednym z członków nadrodziny białek kanałów potasowych zawierających dwie domeny P tworzące pory. Ten otwarty kanał ulega silnej ekspresji w móżdżku. Jest hamowany przez zakwaszenie zewnątrzkomórkowe i kwas arachidonowy oraz silnie hamowany przez 12-myristan 13-octanu forbolu. Gen ten koduje jednego z członków nadrodziny białek kanałów potasowych zawierających dwie domeny P tworzące pory. Ten otwarty kanał jest silnie wyrażany w móżdżku. Jest hamowany przez zakwaszenie zewnątrzkomórkowe i kwas arachidonowy, a także silnie hamowany przez 12-myristan 13-octanu forbolu. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: REEEKLKAEEIRIKGKYNISSEDYRQLELVILQSEPHRAGVQWKFAGSFY
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masumi Inoue et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 33(1), 455-468 (2018-07-13)
External acidity induces catecholamine secretion by inhibiting TASK1-like channels in rat adrenal medullary (AM) cells. TASK channels can function as a heteromer or homomer in the TASK subfamily. In this study, we elucidate the molecular identity of TASK1-like channels in
Yotesawee Srisomboon et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 314(5), C627-C639 (2018-01-25)
The objective of this study was to determine the molecular identity of ion channels involved in K+ secretion by the mammary epithelium and to examine their regulation by purinoceptor agonists. Apical membrane voltage-clamp experiments were performed on human mammary epithelial
Marie Goutierre et al.
Cell reports, 28(1), 91-103 (2019-07-04)
KCC2 regulates neuronal transmembrane chloride gradients and thereby controls GABA signaling in the brain. KCC2 downregulation is observed in numerous neurological and psychiatric disorders. Paradoxical, excitatory GABA signaling is usually assumed to contribute to abnormal network activity underlying the pathology.