Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2101113
Sigma-Aldrich
Anti-HYAL1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HYAL-1, Anti-Hyaluronoglucosaminidase 1, Anti-LUCA1, Anti-MGC45987, Anti-NAT6
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
human, guinea pig, horse, mouse, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HYAL1(3373)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego HYAL1
Działania biochem./fizjol.
HYAL1 jest lizosomalną hialuronidazą. Hialuronidazy wewnątrzkomórkowo degradują hialuronian, jeden z głównych glikozaminoglikanów macierzy zewnątrzkomórkowej. Uważa się, że hialuronian bierze udział w proliferacji, migracji i różnicowaniu komórek. Enzym ten jest aktywny w kwaśnym pH i jest główną hialuronidazą w osoczu. Mutacje w HYAL1 są związane z mukopolisacharydozą typu IX lub niedoborem hialuronidazy. HYAL1 jest jednym z kilku powiązanych genów w regionie chromosomu 3p21.3 związanym z supresją nowotworów. Dla HYAL1 znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. Gen ten koduje lizosomalną hialuronidazę. Hialuronidazy wewnątrzkomórkowo degradują hialuronian, jeden z głównych glikozaminoglikanów macierzy zewnątrzkomórkowej. Uważa się, że hialuronian bierze udział w proliferacji, migracji i różnicowaniu komórek. Enzym ten jest aktywny w kwaśnym pH i jest główną hialuronidazą w osoczu. Mutacje w tym genie są związane z mukopolisacharydozą typu IX lub niedoborem hialuronidazy. Gen ten jest jednym z kilku powiązanych genów w regionie chromosomu 3p21.3 związanym z supresją nowotworów. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: WNANTQWCLERHGVDVSVFDVVANPGQTFRGPDMTIFYSSQLGTYPYY
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)